α,α,α-Trifluor-o-toluidin

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 2-Aminobenzotrifluorid, 2-(Trifluormethyl)anilin

C17844900
EHERC17844900EA 36 EUR
EHERC17844900
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
α,α,α-Trifluor-o-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161,13 g/mol
Siedepunkt: 175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007718
CAS-Nummer: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR