α,α,α-Trifluor-m-toluidin

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 3-Aminobenzotrifluorid, 3-(Trifluormethyl)anilin

C17845000
EHERC17845000EA 58 EUR
EHERC17845000
α,α,α-Trifluor-m-toluidin
α,α,α-Trifluor-m-toluidin
Formel: C₇H₆F₃N
Molecular Weight: 161.13 g/mol
Siedepunkt: 187
Schmelzpunkt: 5
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007797
CAS-Nummer: 98-16-8
EINECS: 202-643-4
UN: 2948
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR