Benzotrifluorid

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: α,α,α-Trifluortoluol, Lösungsmittel BTF

C17846000
EHERC17846000EA 36 EUR
EHERC17846000
Benzotrifluorid
Benzotrifluorid
Formel: C₇H₅F₃
Molecular Weight: 146,11 g/mol
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000372
CAS-Nummer: 98-08-8
EINECS: 202-635-0
UN: 2338
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05485864abd8b35273efdbb2e08a5ed79b907869&vid=3bc01224d36fbaaa4afb501b0dd876d8c9eaf997&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR