Trifluralin

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: α,α,α-Trifluor-2,6-dinitro-N,N-dipropyl-p-toluidin, 2,6-Dinitro-N,N-dipropyl-4-trifluormethylanilin, N,N-Dipropyl-2,6-dinitro-4-trifluormethylanilin

C17850000
EHERC17850000EA 70 EUR
EHERC17850000
Trifluralin
Trifluralin
Formel: C₁₃H₁₆F₃N₃O₄
Molecular Weight: 335.28
Siedepunkt: 369
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.294
Flammpunkt: 100 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1582-09-8
EINECS: 216-428-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09815

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR