2,3,5-Triiodbenzoesäure
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
Synonyme:
TIBA
C17870000
EHERC17870000EA
62
EUR
EHERC17870000
2,3,5-Triiodbenzoesäure
2,3,5-Triiodbenzoesäure
Formel:
C₇H₃I₃O₂ Molecular Weight: 499,81 g/mol Siedepunkt: 416 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 225,9 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00002420 CAS-Nummer: 88-82-4 EINECS: 201-859-6 |