2,4,5-Trimethylanilin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C17878000
EHERC17878000EA 116 EUR
EHERC17878000
2,4,5-Trimethylanilin
2,4,5-Trimethylanilin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135,21 g/mol
Siedepunkt: 234 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68 °C
Dichte: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00025201
CAS-Nummer: 137-17-7
EINECS: 205-282-0
UN: 1648
ADR: 3,II