(±)-2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: (±)-1,3-Dihydroxy-2,2,4-trimethylpentan
C17883150
EHERC17883150EA 45 EUR
EHERC17883150
(±)-2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol
(±)-2,2,4-Trimethyl-1,3-pentandiol
Formel: C₈H₁₈O₂
Molecular Weight: 146,23 g/mol
Siedepunkt: 228,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51 °C
Dichte: 0,9485 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004681
CAS-Nummer: 144-19-4
EINECS: 205-619-1