2,4,4-Trimethyl-1-penten
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C17883200
EHERC17883200EA 43 EUR
EHERC17883200
2,4,4-Trimethyl-1-penten
2,4,4-Trimethyl-1-penten
Formel: C₈H₁₆
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93,48 °C
Dichte: 0,71509 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008855
CAS-Nummer: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3,II