2,3,5-Trimethylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
C17883500
EHERC17883500EA 48 EUR
EHERC17883500
2,3,5-Trimethylphenol
2,3,5-Trimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002228
CAS-Nummer: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
UN: 2430
ADR: 8,III