2,3,6-Trimethylphenol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 3-Hydroxypseudocumene

C17883600
EHERC17883600EA 42 EUR
EHERC17883600
2,3,6-Trimethylphenol
2,3,6-Trimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Dichte: 1,189 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002229
CAS-Nummer: 2416-94-6
EINECS: 219-330-3
UN: 2430
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR