3,4,5-Trimethylphenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C17883800
EHERC17883800EA 65 EUR
EHERC17883800
3,4,5-Trimethylphenol
3,4,5-Trimethylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 108…110 °C
Dichte: 0,8184 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002305
CAS-Nummer: 527-54-8
EINECS: 208-418-7
UN: 2430
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR