Trimethylsulfoniumiodid
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C17885000
EHERC17885000EA 42 EUR
EHERC17885000
Trimethylsulfoniumiodid
Trimethylsulphonium iodide
Formel: C₃H₉IS
Molecular Weight: 204,07 g/mol
Schmelzpunkt: 215…220 °C
Dichte: 1,922 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011632
CAS-Nummer: 2181-42-2
EINECS: 218-555-4