Trioctylzinnchlorid
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
C17892000
EHERC17892000EA
124
EUR
EHERC17892000
Trioctylzinnchlorid
Trioctylzinnchlorid
Formel:
C₂₄H₅₁ClSn |
CAS-Nummer:
2587-76-0 EINECS: 219-969-8 |