Triphenylphosphat
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: TPP, ortho-Phosphorsäuretriphenylester
C17893000
EHERC17893000EA 39 EUR
EHERC17893000
Triphenylphosphat
Triphenylphosphat
Formel: C₁₈H₁₅O₄P
Molecular Weight: 326,29 g/mol
Siedepunkt: 412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…51 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 223 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003031
CAS-Nummer: 115-86-6
EINECS: 204-112-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,09872