TBPP (Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat)
Lieferant: EHRENSTORFER
C17894340
EHERC17894340EA 58 EUR
EHERC17894340
TBPP (Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat)
TBPP (Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat)
Formel: C₉H₁₅Br₆O₄P
CAS-Nummer: 126-72-7
EINECS: 204-799-9
UN: 3082
ADR: 9 III