DL-Tryptophan
Lieferant: EHRENSTORFER
C17895000
EHERC17895000EA 57 EUR
EHERC17895000
DL-Tryptophan
DL-Tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 289…290 °C
Dichte: 1,349 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064339
CAS-Nummer: 54-12-6
EINECS: 200-194-9