Tyramin Hydrochlorid
Lieferant: EHRENSTORFER
C17895800
EHERC17895800EA
94
EUR
EHERC17895800
Tyramin Hydrochlorid
Tyramin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₂ClNO Schmelzpunkt: 270…272 °C |
MDL:
MFCD00012901 CAS-Nummer: 60-19-5 EINECS: 200-462-5 |