DL-Tyrosin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 4-Hydroxyphenylalanin, 2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, H-DL-Tyr-OH, 3-(p-Hydroxyphenyl)-DL-alanin
C17896000
EHERC17896000EA 98 EUR
EHERC17896000
DL-Tyrosin
DL-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molecular Weight: 181,19 g/mol
Siedepunkt: 378 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 285 °C
MDL: MFCD00063074
CAS-Nummer: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Merck Index: 12,09970