DL-Valin

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: (±)-2-Amino-3-methylbutansäure, H-DL-Val-OH, (±)-Valin, (±)-2-Aminoisovaleriansäure

C17899950
EHERC17899950EA 98 EUR
EHERC17899950
DL-Valin
DL-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
Dichte: 1,352 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004267
CAS-Nummer: 516-06-3
EINECS: 208-220-0
Merck Index: 12,10046

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR