Vancomycin Hydrochlorid
Lieferant: EHRENSTORFER
C17900500
EHERC17900500EA 100 EUR
EHERC17900500
Vancomycin Hydrochlorid
Vancomycin Hydrochlorid
Formel: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
MDL: MFCD03613611
CAS-Nummer: 1404-93-9