m-Xylol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dimethylbenzol
C17945100
EHERC17945100EA 55 EUR
EHERC17945100
m-Xylol
m-Xylol
Formel: C₈H₁₀
Molecular Weight: 106,17 g/mol
Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,864 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008536
CAS-Nummer: 108-38-3
EINECS: 203-576-3
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214