p-Xylol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 1,4-Dimethylbenzol
C17945200
EHERC17945200EA 55 EUR
EHERC17945200
p-Xylol
p-Xylol
Formel: C₆H₄(CH₃)₂
Molecular Weight: 106.17 g/mol
Siedepunkt: 138.3
Schmelzpunkt: 13
Dichte: 1.096 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008556
CAS-Nummer: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
UN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM