4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20000300
EHERC20000300EA
29.44
EUR
EHERC20000300
4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3)
4-Chlorbiphenyl (PCB Nr. 3)
Formel:
C₁₂H₉Cl Molecular Weight: 188,66 g/mol Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 77…78 °C |
MDL:
MFCD00013640 CAS-Nummer: 2051-62-9 EINECS: 218-127-7 |