2,2'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 4)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20000400
EHERC20000400EA
68
EUR
EHERC20000400
2,2'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 4)
2,2'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 4)
Formel:
C₁₂H₈Cl₂ Molecular Weight: 223.1 g/mol Siedepunkt: 289 Schmelzpunkt: 59…60 °C |
CAS-Nummer:
13029-08-8 |