2,4-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 7)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20000700
EHERC20000700EA 32 EUR
EHERC20000700
2,4-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 7)
2,4-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 7)
Formel: C₁₂H₈Cl₂
Molecular Weight: 223,1 g/mol
CAS-Nummer: 33284-50-3