2,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 8)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20000800
EHERC20000800EA
101
EUR
EHERC20000800
2,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 8)
2,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 8)
Formel:
C₁₂H₈Cl₂ Molecular Weight: 223,1 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
34883-43-7 |