2,5-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 9)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20000900
EHERC20000900EA
56
EUR
EHERC20000900
2,5-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 9)
2,5-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 9)
Formel:
C₁₂H₈Cl₂ Molecular Weight: 223,1 g/mol Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 19 °C |
CAS-Nummer:
34883-39-1 UN: 2315 ADR: 9,II |