2,6-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 10)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20001000
EHERC20001000EA
45
EUR
EHERC20001000
2,6-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 10)
2,6-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 10)
Formel:
C₁₂H₈Cl₂ Molecular Weight: 223,1 g/mol |
CAS-Nummer:
33146-45-1 UN: 3432 ADR: 9,II |