3,3'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 11)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20001100
EHERC20001100EA
38
EUR
EHERC20001100
3,3'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 11)
3,3'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 11)
Formel:
C₁₂H₈Cl₂ Molecular Weight: 223,1 g/mol |
CAS-Nummer:
2050-67-1 |