3,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 13)
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
3,4'-PCB, 1-Chlor-3-(4-chlorphenyl)benzol, PCB Nr. 13
C20001300
EHERC20001300EA
96
EUR
EHERC20001300
3,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 13)
3,4'-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 13)
Formel:
C₁₂H₈Cl₂ Molecular Weight: 223,1 g/mol |
MDL:
MFCD00152402 CAS-Nummer: 2974-90-5 |