3,5-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 14)
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: PCB Nr. 14, 1,3-Dichlor-5-phenylbenzol, 3,5-PCB
C20001400
EHERC20001400EA 62 EUR
EHERC20001400
3,5-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 14)
3,5-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 14)
Formel: C₁₂H₈Cl₂
Molecular Weight: 223,1 g/mol
MDL: MFCD00055256
CAS-Nummer: 34883-41-5
UN: 3432
ADR: 9,II