2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20002000
EHERC20002000EA
60
EUR
EHERC20002000
2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20)
2,3,3'-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 20)
Formel:
C₁₂H₇Cl₃ Molecular Weight: 257.55 g/mol |
CAS-Nummer:
38444-84-7 UN: 3432 ADR: 9 II |