2,3,4-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 21)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20002100
EHERC20002100EA
50
EUR
EHERC20002100
2,3,4-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 21)
2,3,4-Trichlorbiphenyl (PCB Nr. 21)
Formel:
C₁₂H₇Cl₃ Molecular Weight: 257.55 g/mol |
CAS-Nummer:
55702-46-0 |