2,2',3,3'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 40)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20004000
EHERC20004000EA
56
EUR
EHERC20004000
2,2',3,3'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 40)
2,2',3,3'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 40)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol |
CAS-Nummer:
38444-93-8 UN: 3432 ADR: 9 II |