2,2',3,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 44)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20004400
EHERC20004400EA
87
EUR
EHERC20004400
2,2',3,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 44)
2,2',3,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 44)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol |
CAS-Nummer:
41464-39-5 UN: 3432 ADR: 9 II |