2,2',5,6'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 53)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20005300
EHERC20005300EA
64
EUR
EHERC20005300
2,2',5,6'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 53)
2,2',5,6'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 53)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol |
CAS-Nummer:
41464-41-9 |