2,2',6,6'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 54)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20005400
EHERC20005400EA
52
EUR
EHERC20005400
2,2',6,6'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 54)
2,2',6,6'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 54)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol |
CAS-Nummer:
15968-05-5 UN: 3432 ADR: 9 II |