2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20005600
EHERC20005600EA 85 EUR
EHERC20005600
2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56)
2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56)
Formel: C₁₂H₆Cl₄
Molecular Weight: 291.99 g/mol
CAS-Nummer: 41464-43-1