2,3',4',5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 70)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20007000
EHERC20007000EA
49
EUR
EHERC20007000
2,3',4',5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 70)
2,3',4',5-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 70)
Formel:
C₁₂H₆Cl₄ Molecular Weight: 291.99 g/mol |
CAS-Nummer:
32598-11-1 |