2,2',3,3',4,4'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 128)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20012800
EHERC20012800EA
87
EUR
EHERC20012800
2,2',3,3',4,4'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 128)
2,2',3,3',4,4'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 128)
Formel:
C₁₂H₄Cl₆ Molecular Weight: 360.88 g/mol |
CAS-Nummer:
38380-07-3 UN: 3432 ADR: 9 II |