2,2',3,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 146)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20014600
EHERC20014600EA 228 EUR
EHERC20014600
2,2',3,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 146)
2,2',3,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 146)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
Molecular Weight: 360.88 g/mol
CAS-Nummer: 51908-16-8
UN: 3432
ADR: 9 II