2,2',3,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 149)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20014900
EHERC20014900EA 126 EUR
EHERC20014900
2,2',3,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 149)
2,2',3,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 149)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
Molecular Weight: 360.88 g/mol
CAS-Nummer: 38380-04-0