2,2',4,4',6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 155)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20015500
EHERC20015500EA
57
EUR
EHERC20015500
2,2',4,4',6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 155)
2,2',4,4',6,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 155)
Formel:
C₁₂H₄Cl₆ Molecular Weight: 360.88 g/mol |
CAS-Nummer:
33979-03-2 EINECS: 251-773-8 |