2,3,3',4,4',5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 157)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20015700
EHERC20015700EA 89 EUR
EHERC20015700
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 157)
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 157)
Formel: C₁₂H₄Cl₆
Molecular Weight: 360.88 g/mol
CAS-Nummer: 69782-90-7
UN: 3432
ADR: 9 II