2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 194)
Lieferant: EHRENSTORFER
C20019400
EHERC20019400EA
118
EUR
EHERC20019400
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 194)
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 194)
Formel:
C₁₂H₂Cl₈ Molecular Weight: 429.77 g/mol |
CAS-Nummer:
35694-08-7 UN: 2315 ADR: 9 II |