Octachlornaphthalin
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C20425800
EHERC20425800EA 52 EUR
EHERC20425800
Octachlornaphthalin
Octachlornaphthalin
Formel: C₁₀Cl₈
Molecular Weight: 403.73 g/mol
CAS-Nummer: 2234-13-1
EINECS: 218-778-7