1,4-Dibromnaphthalin
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C20431400
EHERC20431400EA 69 EUR
EHERC20431400
1,4-Dibromnaphthalin
1,4-Dibromonaphthalene
Formel: C₁₀H₆Br₂
Molecular Weight: 285,97 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00041823
CAS-Nummer: 83-53-4
EINECS: 201-484-8