1,3,5-Triphenylbenzol

Lieferant: EHRENSTORFER

C20500000
EHERC20500000EA 43 EUR
EHERC20500000
1,3,5-Triphenylbenzol
1,3,5-Triphenylbenzene
Formel: C₂₄H₁₈
Molecular Weight: 306,41 g/mol
Siedepunkt: 460 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003060
CAS-Nummer: 612-71-5
EINECS: 210-318-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR