Acridin
Lieferant: EHRENSTORFER
C20511000
EHERC20511000EA
50
EUR
EHERC20511000
Acridin
Acridine
Formel:
C₁₃H₉N Molecular Weight: 179,22 g/mol |
MDL:
MFCD00005025 CAS-Nummer: 260-94-6 EINECS: 205-971-6 UN: 2713 ADR: 6.1,III |