Benz[a]anthracen

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C20545000
EHERC20545000EA 42 EUR
EHERC20545000
Benz[a]anthracen
Benz[a]anthracen
Formel: C₁₈H₁₂
Siedepunkt: 437 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,245 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003599
CAS-Nummer: 56-55-3
EINECS: 200-280-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01089

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR